Documenti fondamentali
20270-U
Supelco
Standard Midget Impinger
reservoir volume 25 mL
Sinonimo/i:
Impinger/Bubbler
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiali
standard stem glass impinger
Giunto
joint ST/NS reservoir
agenzia
NIOSH 3500,3505,3508,3509,3513,5508,5516,5521,5522
OSHA ID-120
Descrizione
marked intervals 5 mL
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Lungh. serbatoio x lungh. totale
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
Volume serbatoio
25 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2