Documenti fondamentali
63315-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3.0 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3
About This Item
Codice UNSPSC:
41115730
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3.0 mm, pkg of 3
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L26
Descrizione
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3
Grado di funzionalizzazione
0.6% carbon loading
Parametri
1000 bar max. pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 mm × 3.0 mm
Area superficiale
22 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.