59586-U
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Discovery® Cyano Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L10
Descrizione
Supelguard Cartridge
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Area superficiale
200 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)