Key Documents
59201
Supelco
Postcolumn Reactor Components, Glass Beads
size 75 μm, acid-washed/silanized
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Confezionamento
pkg of 25 g
Misura
75 μm
Descrizione generale
The equipment needed to perform post-column reactions can be relatively simple. These components (acid-washed/silanized) enable easy and economic construction of desired systems. For small peak volumes, the use of a column (5 cm x 4.6 mm) filled with 75 μm beads is recommended.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)