Key Documents
58803
Cutting Wheel for TC-10
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Descrizione
TC-10
Confezionamento
pkg of 3 ea
Descrizione generale
Replacement cutting wheel for SSI Model TC-10 tubing cutter. Will not fit Model TC-20.
Nota a piè di pagina
Replacement cutting wheels for SSI Model TC-10 tubing cutter. Will not fit Model TC-20.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)