584584-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5.0 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pack of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
5.6% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Cartuccia: lungh. × diam. int.
0.5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
Fused Core® silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
AQ-C18, polar modified bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)