Documenti fondamentali
58255
Column Frits
diam. 1/2 in., porosity 2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
stainless steel frit
Descrizione
for Conventional Column Hardware (compression style)
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diametro
1/2 in.
Spessore
.043 in.
Dimensione pori
2 μm porosity
Compatibilità
for use with compression style column hardware
Descrizione generale
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)