Key Documents
58249
Valco® Unions
internal reducing, 1/4 to 1/16 in., bore size 0.75 mm
Sinonimo/i:
Valco® Reducing Union 1/4 to 1/16 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
stainless steel
Descrizione
zero dead volume 0.75 mm bore
Confezionamento
pkg of 1 ea
Dimensioni foro
0.75 mm
Raccordi
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
1/4 in. Valco (nut and ferrule included)
Compatibilità
1/4 to 1/16 in.
Descrizione generale
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)