Key Documents
58627
Supelco
Union
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinonimo/i:
Valco® Unions
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
stainless steel union and fittings
Descrizione
internal
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI Valco® ZU1C
Dimensioni foro
0.25 mm
Compatibilità
for connecting 1/16 in.
Descrizione generale
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Raccordo a T bore 0.020 in., 10-32 thread
57661
Raccordo a T
Union, reducing for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
59025-U
Union, reducing
Union, reducing zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
Supelco
22949
Union, reducing