Documenti fondamentali
58130AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Colonna per HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L41
Nome Commerciale
CHIRALPAK®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
CHIRALPAK®
Parametri
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
glycoprotein, alpha1- phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Hermansson ha descritto l′utilizzo di proteine naturali immobilizzate su un supporto di silice per le separazioni chirali nel 1983 (1). Le proteine contengono un vasto numero di centri chirali di una configurazione e molti altri siti che contribuiscono al processo di ritenzione generale. L′AGP CHIRALPAK offre il più ampio range di selettività di tutte le fasi proteiche attualmente disponibili. La fase dell′AGP CHIRALPAK utilizza l′α1-glicoproteina acida (AGP) come selettore chirale immobilizzato su particelle sferiche di silice da 5 μm. L′AGP legata è una proteina molto stabile che tollera i solventi organici puri, le temperature elevate e i valori di pH compresi tra 4 e 7. Se utilizzata in fase inversa, la colonna dell′AGP CHIRALPAK separa gli enantiomeri di un range estremamente ampio di sostanze farmacologiche, quali acidi, ammine e composti neutri. L′enantioselettività e la ritenzione possono essere facilmente regolate tramite il pH e la forza ionica della fase mobile e tramite la natura e la concentrazione del modificatore organico.
Caratteristiche:
  • Risoluzione di molecole chirali con fase inversa diretta
  • Stabile con svariati modificatori organici
  • Disponibile in dimensioni analitiche e semi-preparatorie
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)