Documenti fondamentali
57332
Supelco
Thermometer
L 5 in., temperature -10-110 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
glass fiber
Parametri
-10-110 °C temperature
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lunghezza
5 in.
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with SPME sampling stand
Descrizione generale
For monitoring sample temperature when using the SPME sampling stand and a heat/stir plate.
Applicazioni
Thermometer was used in controlling the temperature of the sample during SPME analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Central nervous system, hearing organs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons by SPME-GC-FID in environmental and tap waters.
Coelho, Emanuel, Celia Ferreira, and Cristina MM Almeida.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 19, 1084-1097 (2008)