Z257400
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -100/50 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60760-1400
Parametri
-100/50 °C temp. range
Lunghezza
305 mm (30.5 cm)
Descrizione generale
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z257400-1EA | 4061833308738 |