57319
Gruppo in fibra SPME carbossene/polidimetilsilossano (CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica fiber
plain black hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
- to extract volatiles from headspace vial of cheese samples.
- to measure dimethyl sulphide concentrations of Ulva lactuca.
- in determination of 2-Heptanone concentrations.
Nota a piè di pagina
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.