Documenti fondamentali
57276
Supelco
1/8" PTFE tubes, Color Coded
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler, pk of 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Caratteristiche
color-coded
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 4
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
D.E. tubo
1/8 in.
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9