54258-U
Large Volume SPE Reservoir
polypropylene body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
25 mL SPE Reservoir for 6 mL SPE cartridge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene body
Livello qualitativo
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
25 mL
applicazioni
PFAS testing
food and beverages
Compatibilità
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
54258-U | 4061832567259 |