Documenti fondamentali
57119-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 60 mL, pre-fritted, pk of 16
Sinonimo/i:
pk 16, Empty Fritted 60-ml SPE Tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 16
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
60 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)