Key Documents
57118-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 20 mL, pre-fritted, pk of 20
Sinonimo/i:
pk 20, Empty Fritted 20-ml SPE Tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 20
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
20 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3