Key Documents
57017
Supelco
Colonnina per SPE Supelclean LC-SAX
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
Sinonimo/i:
Colonnina SAX
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
polypropylene tube
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pkg of 54 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
silica gel
Gruppo funzionale matrice
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
Diametro
40-45 μm
Dimensione pori
60 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
ion exchange
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolli
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.