504815
Colonnina per SPE Supelclean™ LC-SAX
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Matrice
silica gel
Gruppo funzionale matrice
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
Diametro
40-45 μm
Dimensione pori
60 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
ion exchange
Descrizione generale
Applicazioni
- Folic acid in infant milk formula prior to its determination by isotope dilution-liquid chromatography-tandem mass spectrometry (ID-LC-MS/MS).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolli
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.