567201-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
9.2% Carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Area superficiale
100 m2/g
Copertura della superficie
3.6 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.