55252-U
Supelclean™ Sulfoxide SPE Tube
glass hardware, PE frit, bed wt. 6 g, volume 20 mL, pk of 5
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit
glass hardware
Composizione
bed wt., 6 g
Confezionamento
pk of 5
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
20 mL
Gruppo funzionale matrice
sulfoxide phase
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Supelclean Sulfoxide SPE consists of a silica-bonded sulfoxide (-SO) phase. The technology was specifically developed for the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) from transformer, waste and mineral oil. PCB retention is facilitated via interaction between the SPE phase′s electrophilic sulfur atom and the π-electron cloud formed from aromatic rings inherent with PCBs. This unique SPE phase offers a simple and efficient sample prep method for identifying PCBs at quantitation limits of 0.5 ppm.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.