Documenti fondamentali
55072
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
PEEK adapter (one-piece design)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
male Luer (lock hub-quick connect)
1/4-28 female
Descrizione generale
To connect membrane adsorber units to a workstation.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)