Documenti fondamentali
55075
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
red PEEK adapter (one-piece design)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
female Luer (lock rim)
1/4-28 female
Descrizione generale
Upchurch Tubing Adapter is a one piece design used to connect membrane adsorber units to a workstation. It is made of PEEK.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)