548551-U
Smart SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (CAR/PDMS)
Sinonimo/i:
CAR/PDMS SMART SPME Fiber Assembly
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Smart SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Materiali
StableFlex fiber
sky blue hub
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
Compatibilità
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
548551-U |