54294-U
Carboxen® 572 for Tobacco Smoke
Adsorbent Bed Wt: 300 mg, cartridge size 3 mL, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
ORBO™ Rezorian Cartridge
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Carboxen®
Livello qualitativo
Composizione
Adsorbent Bed Wt:, 300 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Dimensioni cartuccia
3 mL
Compatibilità
suitable for (For sampling tobacco smoke)
for use with Rotary and linear smoke machines
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Note legali
Colonna analitica
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
54294-U | 4061833528242 |