53805-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3 cm × 3 mm
Area superficiale
135 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Per ulteriori informazioni su questa nuova tecnologia, si rimanda alla pagina Ascentis Express
Applicazioni
Analisi UHPLC/MS dell′olio di mais con la colonna Ascentis® Express C30 confrontata con Ascentis® Express C18
Analisi UHPLC del paracetamolo e delle sue impurezze con la colonna Ascentis® Express C18, 2,7 μm
Analisi HPLC dei parabeni con la colonna Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.