Key Documents
52045
Sigma-Aldrich
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H30N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.41
Beilstein:
1105038
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (NT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
147-152 °C
Stringa SMILE
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Nitrogen analog of 18-crown-6 in which the secondary amines act as excellent electron donors to transition metal cations. Review
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D.H. Busch
Accounts of Chemical Research, 11, 392-392 (1978)