311308
1,4,7-Triazacyclononane
95%
Sinonimo/i:
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?