Key Documents
52214-U
Upchurch VHP (Very High Pressure) Fittings
VHP-205, for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing, 10-32 thread, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
VHP-205
Confezionamento
1 ea of
Raccordi
10-32 thread
Compatibilità
for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)