50879-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm UHPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L43
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
tecniche
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 3 mm
Area superficiale
120 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
PFP (pentafluorophenyl) phase
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)