Documenti fondamentali
500429
Supelco
JHAP-43 Mix
1 ppm in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
agenzia
EPA TO-14
Confezionamento
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T9Z90000-110
Concentrazione
1 ppm in nitrogen
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
JHAP-43 Mix is used as an air monitoring standard, which employs TO-14 SUMA canister sampling for GC/MS analysis of volatile organics in ambient air.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    Benzene
    Bromomethane
    1,3-Butadiene
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroethane
    Chloroform
    Chloromethane
    1,2-Dibromoethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Dichlorodifluoromethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,2-Dichlorotetrafluoroethane
    Ethylbenzene
    4-Ethyltoluene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Styrene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Trichlorofluoromethane
    1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    Vinyl chloride
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Vedi tutto (43)
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)