44793
Dimoxystrobin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
(E)-2-(2,5-Dimethylphenoxymethyl)-α-methoxyimino-N-methylphenylacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC(=O)C(=N/OC)\c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C
InChI
1S/C19H22N2O3/c1-13-9-10-14(2)17(11-13)24-12-15-7-5-6-8-16(15)18(21-23-4)19(22)20-3/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,20,22)/b21-18-
WXUZAHCNPWONDH-UZYVYHOESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)