442850
4-Octylphenol
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
150 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-45 °C (lit.)
Densità
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?