384445
4-Octylphenol
99%
Sinonimo/i:
4-Octylphenol, 4-n-Octylphenol, p-(n-Octyl)phenol, p-Octylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
150 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-45 °C (lit.)
Densità
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?