Documenti fondamentali
44078-U
Supelco
Octafluoronaphthalene
0.1 ng/mL in hexane, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 mL
Concentrazione
0.1 ng/mL in hexane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Octafluoronaphthalene is classified under the group of volatile organic compounds (VOCs).
Applicazioni
Octafluoronaphthalene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in commercial samples using gas chromatography (GC) coupled to orthogonal time-of-flight (oa-TOF) mass spectrometry (MS).
It can be utilized as an internal standard for the analysis of polyfunctional thiols in wine samples by GC-MS.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Compatibility of electron ionization and soft ionization methods in gas chromatography/orthogonal time-of-flight mass spectrometry.
Hejazi L, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 23(14), 2181-2189 (2009)
Laura Mateo-Vivaracho et al.
Journal of chromatography. A, 1185(1), 9-18 (2008-02-09)
A fast method for the determination of aroma-powerful polyfunctional thiols at ng L(-1) level has been developed. Mercaptans are selectively retained in a 50mg solid-phase extraction cartridge and derivatization takes place in the same cartridge at room temperature (25 degrees