Documenti fondamentali
43451
Supelco
Stearic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Octadecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C14H36O2
Peso molecolare:
288.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i15+1,16+1,17+1,18+1
QIQXTHQIDYTFRH-ZYWWEACVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)