42704
n-Undecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Undecane, n-Undecane, Hendecane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)