40112-U
Vinyl chloride-d3
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in methanol-d4
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?