30137-U
Carbotrap® 217 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carbotrap® 217, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
Materiali
stainless steel TD tube
Livello qualitativo
agenzia
EPA TO-14,TO-15
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
unconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 × 3 1/2
Matrice
Carbotrap® 217 graphitized carbon black (GCB)
Compatibilità
suitable for (Air Toxics)
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categoria alternativa più verde
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)