28312-U
Carbotrap® 217
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass TD tube
Livello qualitativo
agenzia
EPA TO-17
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
fritted
preconditioned
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × lungh.
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrice
Carbotrap® 217 (Packed with Carbotrap B and Carboxen-1000)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carboxen® 1000 carbon molecular sieve (CMS)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Categoria alternativa più verde
, Aligned
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)