29533-U
Carbotrap® 349 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carbotrap® 349, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Materiali
glass TD tube
Livello qualitativo
agenzia
EPA IP-1B
NIOSH 2549
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
fritted
preconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Carbopack™ Y graphitized carbon black (GCB)
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® 349 (Packed with Carbopack Y, Carbopack B, & Carboxen 1003)
Carboxen® 1003 carbon molecular sieve (CMS)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Categoria alternativa più verde
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)