29321-U
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)