Documenti fondamentali
29044-U
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap, red rubber/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
blue polypropylene cap
red rubber/PTFE septum
Caratteristiche
closure type blue polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Descrizione generale
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)