Documenti fondamentali
27560-U
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone/PTFE septum
clear cap
Caratteristiche
closure type clear polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Descrizione generale
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27560-U4061826168684