Documenti fondamentali
2878905-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
86.2 mm × 4.0 mm × 2.0 mm
Compatibilità
configured for PerkinElmer AutoSystem and Clarus 500
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (PSS Injector)
Note legali
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2878905-U4061833407479