2879205-U
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner™ Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
92 mm × 6.2 mm × 4.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits PerkinElmer (Clarus and AutoSystem)
Note legali
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
2879205-U | 4061833407493 |