28662-U
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
45
df
1.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
Lungh. × D.I.
20 m × 0.18 mm
applicazioni
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Altre note
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
28662-U | 4061826264775 |