Documenti fondamentali
28408-U
Supelco
Vacuum Adapter
I.D. 10 mm, pk of 1
About This Item
Codice UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Descrizione
for procesing packed and empty dioxin columns and dual-layer reversible carbon tubes individually using vacuum pressure
Confezionamento
pk of 1
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Diam. int.
10 mm
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)