28159-U
Omega Battery Charger
AC/DC input 120 V / 240 V AC, units charged: 5
Sinonimo/i:
Five Unit Omega Charger/Adapter for Q-MAX Air Sampling Pumps, 110/220VAC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)