27419
Screw Top vials, 12 × 32 mm, limited volume step vial
volume 0.25 mL, amber glass vial, step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial
lips on vial glass insert
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.25 mL
Raccordi
thread for 10-425
Categorie correlate
Descrizione generale
Vial incorporates the unique StepVial design that precisely centers a limited volume insert in the vial neck. The interior finish of the top of the vial is recessed to allow the top of the insert to rest correctly in the vial.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)